2-deoxystreptamine dihydrobromide
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: N,2-deoxystreptamine dihydrobromide
BICR109-1G BICR109-500MG BICR109-20MG
APOSBICR109-1GEA 7360 DKK
APOSBICR109-1G APOSBICR109-500MG APOSBICR109-20MG
2-deoxystreptamine dihydrobromide
2-deoxystreptamine dihydrobromide
Formel: C₆H₁₄N₂O₃·2BrH
Molekylvægt: 324.011 g/mol
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD01863375
CAS-nummer: 84107-26-6