(3R,4R)-3,4-dihydroxycyclohexa-1,5-diene-1-carboxylic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
BICR104-1G BICR104-500MG
APOSBICR104-1GEA 8120 DKK
APOSBICR104-1G APOSBICR104-500MG
(3R,4R)-3,4-dihydroxycyclohexa-1,5-diene-1-carboxylic acid
(3R,4R)-3,4-dihydroxycyclohexa-1,5-diene-1-carboxylic acid
Formel: C₇H₈O₄
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD06797325
CAS-nummer: 108646-25-9