2,3,4,6-Tetra-O-acetyl-β-D-glucopyranose 1-salicylate ≥98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: 2,3,4,6-Tetra-O-acetyl-β-D-glucopyranose 1-(2-hydroxybenzoate)
BICL4367-1G BICL4367-5G BICL4367-2G
APOSBICL4367-1GEA 2110 DKK
APOSBICL4367-1G APOSBICL4367-5G APOSBICL4367-2G
2,3,4,6-Tetra-O-acetyl-β-D-glucopyranose 1-salicylate ≥98%
2,3,4,6-Tetra-O-acetyl-β-D-glucopyranose 1-salicylate
Formel: C₂₁H₂₄O₁₂
Molekylvægt: 468.408 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD04973647
CAS-nummer: 32748-59-7