4-Methylphenyl 3-O-benzoyl-4,6-O-benzylidene-1-thio-α-D-mannopyranoside ≥98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: Thiocresyl 3-O-benzoyl-4,6-O-benzylideneylidene-α-D-mannopyranoside, Tolyl 3-O-benzoyl-4,6-O-benzylidene-1-thio-α-D-mannopyranoside
BICL4359-100MG BICL4359-250MG BICL4359-500MG
APOSBICL4359-100MGEA 4200 DKK
APOSBICL4359-100MG APOSBICL4359-250MG APOSBICL4359-500MG
4-Methylphenyl 3-O-benzoyl-4,6-O-benzylidene-1-thio-α-D-mannopyranoside ≥98%
4-Methylphenyl 3-O-benzoyl-4,6-O-benzylidene-1-thio-α-D-mannopyranoside