4-Methylphenyl 2,3,6,2',3',4',6'-hepta-O-acetyl-1-thio-β-D-maltopyranoside ≥98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
BICL4358-1G BICL4358-5G BICL4358-2G
APOSBICL4358-1GEA 3260 DKK
APOSBICL4358-1G APOSBICL4358-5G APOSBICL4358-2G
4-Methylphenyl 2,3,6,2',3',4',6'-hepta-O-acetyl-1-thio-β-D-maltopyranoside ≥98%
4-Methylphenyl 2,3,6,2',3',4',6'-hepta-O-acetyl-1-thio-β-D-maltopyranoside
Formel: C₃₃H₄₂O₁₇S
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD28397805
CAS-nummer: 27894-92-4