4-Methylphenyl 4,6-O-benzylidene-1-thio-β-D-galactopyranoside ≥98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
BICL4356-1G BICL4356-5G BICL4356-2G
APOSBICL4356-1GEA 1900 DKK
APOSBICL4356-1G APOSBICL4356-5G APOSBICL4356-2G
4-Methylphenyl 4,6-O-benzylidene-1-thio-β-D-galactopyranoside ≥98%
4-Methylphenyl 4,6-O-benzylidene-1-thio-β-D-galactopyranoside
Formel: C₂₀H₂₂O₅S
Smeltepunkt: 152…156 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD04973630
CAS-nummer: 161007-96-1