4-Methylphenyl 4,6-O-benzylidene-1-thio-β-D-glucopyranoside ≥98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: Tolyl 4,6-O-benzylidene-1-thio-β-D-glucopyranoside, Thiocresyl 4,6-O-benzylidene-β-D-glucopyranoside
BICL4352-1G BICL4352-5G BICL4352-2G
APOSBICL4352-1GEA 2520 DKK
APOSBICL4352-1G APOSBICL4352-5G APOSBICL4352-2G
4-Methylphenyl 4,6-O-benzylidene-1-thio-β-D-glucopyranoside ≥98%
4-Methylphenyl 4,6-O-benzylidene-1-thio-β-D-glucopyranoside
Formel: C₂₀H₂₂O₅S
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD13182352
CAS-nummer: 868241-49-0