4-Isothiocyanatophenyl α-D-mannopyranoside ≥97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: (2R,3S,4S,5S,6R)-2-(Hydroxymethyl)-6-(4-isothiocyanatophenoxy)tetrahydro-2H-pyran-3,4,5-triol, α-D-Mannopyranosyl 4-phenylisothiocyanate
BICL4346-25MG BICL4346-50MG BICL4346-100MG
APOSBICL4346-25MGEA 1900 DKK
APOSBICL4346-25MG APOSBICL4346-50MG APOSBICL4346-100MG
4-Isothiocyanatophenyl α-D-mannopyranoside ≥97%
4-Isothiocyanatophenyl α-D-mannopyranoside
Formel: C₁₃H₁₅NO₆S
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00070374
CAS-nummer: 96345-79-8