2,3,6,2',3',4',6'-Hepta-O-acetyl-D-maltose ≥98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
BICL4340-1G BICL4340-2G BICL4340-5G
APOSBICL4340-1GEA 2430 DKK
APOSBICL4340-1G APOSBICL4340-2G APOSBICL4340-5G
2,3,6,2',3',4',6'-Hepta-O-acetyl-D-maltose ≥98%
2,3,6,2',3',4',6'-Hepta-O-acetyl-D-maltose
Formel: C₂₆H₃₆O₁₈
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD28397800
CAS-nummer: 56285-96-2