Dihydroartemisinin O-β-D-glucuronide ≥95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
BICL4328-1MG BICL4328-2MG
APOSBICL4328-1MGEA 3260 DKK
APOSBICL4328-1MG APOSBICL4328-2MG
Dihydroartemisinin O-β-D-glucuronide ≥95%
Dihydroartemisinin O-β-D-glucuronide
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD08063733
CAS-nummer: 198976-06-6