2,3:4,5-Di-O-isopropylidene-D-arabinose ≥99%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
BICL4326-1G BICL4326-500MG BICL4326-2G
APOSBICL4326-1GEA 5770 DKK
APOSBICL4326-1G APOSBICL4326-500MG APOSBICL4326-2G
2,3:4,5-Di-O-isopropylidene-D-arabinose ≥99%
2,3:4,5-Di-O-isopropylidene-D-arabinose
Formel: C₁₁H₁₈O₅
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD15144988
CAS-nummer: 13039-93-5