Benzyl 3-O-allyl-4,6-O-benzylidene-β-D-glucopyranoside ≥98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: Benzyl 4,6-O-benzylidene-3-O-2-propen-1-yl-β-D-glucopyranoside
BICL4324-1G BICL4324-500MG BICL4324-250MG
APOSBICL4324-1GEA 7450 DKK
APOSBICL4324-1G APOSBICL4324-500MG APOSBICL4324-250MG
Benzyl 3-O-allyl-4,6-O-benzylidene-β-D-glucopyranoside ≥98%
Benzyl 3-O-allyl-4,6-O-benzylidene-β-D-glucopyranoside
Formel: C₂₃H₂₆O₆
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD28397794
CAS-nummer: 103078-11-1