2,5-Anhydro-L-iditol ≥98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
BICL4321-10MG BICL4321-25MG BICL4321-5MG
APOSBICL4321-10MGEA 4360 DKK
APOSBICL4321-10MG APOSBICL4321-25MG APOSBICL4321-5MG
2,5-Anhydro-L-iditol ≥98%
2,5-Anhydro-L-iditol
Formel: C₆H₁₂O₅
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09702436
CAS-nummer: 28218-55-5