3-O-Allyl-β-D-glucopyranose ≥97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: 3-O-2-Propen-1-yl-β-D-glucopyranose
BICL4318-10G BICL4318-25G BICL4318-5G
APOSBICL4318-10GEA 6760 DKK
APOSBICL4318-10G APOSBICL4318-25G APOSBICL4318-5G
3-O-Allyl-β-D-glucopyranose ≥97%
3-O-Allyl-β-D-glucopyranose
Formel: C₉H₁₆O₆
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD28397791
CAS-nummer: 77388-91-1