6-Azido-6-deoxy-L-galactose ≥98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
BICL4316-10MG BICL4316-25MG BICL4316-5MG
APOSBICL4316-10MGEA 4530 DKK
APOSBICL4316-10MG APOSBICL4316-25MG APOSBICL4316-5MG
6-Azido-6-deoxy-L-galactose ≥98%
6-Azido-6-deoxy-L-galactose
Formel: C₆H₁₁N₃O₅
Smeltepunkt: 135…138 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD27927712
CAS-nummer: 70932-63-7