4-Methylphenyl 2,3-di-O-benzyl-4,6-O-benzylidene-1-thio-α-D-mannopyranoside ≥98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: Thiocresyl 2,3-di-O-benzy-4,6-O-benzylideneylidene-α-D-mannopyranoside, Tolyl 2,3-di-O-benzy-4,6-O-benzylidene-1-thio-α-D-mannopyranoside
BICL4304-1G BICL4304-250MG BICL4304-500MG
APOSBICL4304-1GEA 9070 DKK
APOSBICL4304-1G APOSBICL4304-250MG APOSBICL4304-500MG
4-Methylphenyl 2,3-di-O-benzyl-4,6-O-benzylidene-1-thio-α-D-mannopyranoside ≥98%
4-Methylphenyl 2,3-di-O-benzyl-4,6-O-benzylidene-1-thio-α-D-mannopyranoside
Formel: C₃₄H₃₄O₅S
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD15145129
CAS-nummer: 922523-12-4