5-Chloro-8-hydroxyquinoline β-D-glucuronide ≥98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
BICL4300-10MG BICL4300-5MG
APOSBICL4300-10MGEA 7870 DKK
APOSBICL4300-10MG APOSBICL4300-5MG
5-Chloro-8-hydroxyquinoline β-D-glucuronide ≥98%
5-Chloro-8-hydroxyquinoline β-D-glucuronide
Formel: C₁₅H₁₄ClNO₇
Smeltepunkt: 206…208 °C
Opbevaringstemperatur: Fryser
MDL Number: MFCD29924274
CAS-nummer: 65851-39-0