1,5-Anhydro-β-D-xylofuranose ≥97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
BICL4285-10MG BICL4285-25MG
APOSBICL4285-10MGEA 3680 DKK
APOSBICL4285-10MG APOSBICL4285-25MG
1,5-Anhydro-β-D-xylofuranose ≥97%
1,5-Anhydro-β-D-xylofuranose
Formel: C₅H₈O₄
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD28122838
CAS-nummer: 51246-91-4