Methyl 4,6-dichloro-4,6-dideoxy-α-D-galactopyranoside ≥98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
BICL4283-250MG BICL4283-500MG
APOSBICL4283-250MGEA 4730 DKK
APOSBICL4283-250MG APOSBICL4283-500MG
Methyl 4,6-dichloro-4,6-dideoxy-α-D-galactopyranoside ≥98%
Methyl 4,6-dichloro-4,6-dideoxy-α-D-galactopyranoside
Formel: C₇H₁₂Cl₂O₄
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD08457713
CAS-nummer: 4990-82-3