2,3,5-Tri-O-acetyl-D-arabinonic acid, γ-lactone ≥98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
BICL4278-1G BICL4278-2G BICL4278-5G
APOSBICL4278-1GEA 3160 DKK
APOSBICL4278-1G APOSBICL4278-2G APOSBICL4278-5G
2,3,5-Tri-O-acetyl-D-arabinonic acid, γ-lactone ≥98%
2,3,5-Tri-O-acetyl-D-arabinonic acid, γ-lactone
Formel: C₁₁H₁₄O₈
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD28122835
CAS-nummer: 16751-37-4