5-Chloro-8-hydroxyquinoline sulphate ≥95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
BICL4277-10MG BICL4277-25MG BICL4277-5MG
APOSBICL4277-10MGEA 5250 DKK
APOSBICL4277-10MG APOSBICL4277-25MG APOSBICL4277-5MG
5-Chloro-8-hydroxyquinoline sulphate ≥95%
5-Chloro-8-hydroxyquinoline sulphate
Smeltepunkt: 186…188 °C
Opbevaringstemperatur: Fryser
MDL Number: MFCD28122834
CAS-nummer: 15164-40-6