Caffeic acid 3-O-β-D-glucuronide ≥98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 5-(2-Carboxyethenyl)-2-hydroxyphenyl-β-D-glucopyranosiduronic acid
BICL4272-2MG BICL4272-5MG BICL4272-1MG
APOSBICL4272-2MGEA 3360 DKK
APOSBICL4272-2MG APOSBICL4272-5MG APOSBICL4272-1MG
Caffeic acid 3-O-β-D-glucuronide ≥98%
Caffeic acid 3-O-β-D-glucuronide
Formel: C₁₅H₁₆O₁₀
Molekylvægt: 356.282 g/mol
Opbevaringstemperatur: Fryser
MDL Number: MFCD28122829
CAS-nummer: 1093679-73-2