1,3,4,6-Tetra-O-acetyl-2-azido-2-deoxy-D-galactopyranose ≥98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
BICL4261-1G BICL4261-250MG BICL4261-500MG
APOSBICL4261-1GEA 7870 DKK
APOSBICL4261-1G APOSBICL4261-250MG APOSBICL4261-500MG
1,3,4,6-Tetra-O-acetyl-2-azido-2-deoxy-D-galactopyranose ≥98%
1,3,4,6-Tetra-O-acetyl-2-azido-2-deoxy-D-galactopyranose
Formel: C₁₄H₁₉N₃O₉
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD02683262
CAS-nummer: 84278-00-2