1,3-O-Benzylidene-D-arabinitol ≥98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
BICL4257-10G BICL4257-5G
APOSBICL4257-10GEA 5980 DKK
APOSBICL4257-10G APOSBICL4257-5G
1,3-O-Benzylidene-D-arabinitol ≥98%
1,3-O-Benzylidene-D-arabinitol
Formel: C₁₂H₁₆O₅
Smeltepunkt: 128…130 °C
Opbevaringstemperatur: Fryser
MDL Number: MFCD00049363
CAS-nummer: 70831-50-4