Methyl 4-O-(α-D-galactopyranosyl)-α-D-galactopyranoside ≥98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
BICL4255-10MG
BICL4255-5MG
APOSBICL4255-10MGEA
5670
DKK
APOSBICL4255-10MG
APOSBICL4255-5MG
Methyl 4-O-(α-D-galactopyranosyl)-α-D-galactopyranoside ≥98%
Methyl 4-O-(α-D-galactopyranosyl)-α-D-galactopyranoside
Formel:
C₁₃H₂₄O₁₁ Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD15145343 CAS-nummer: 67145-39-5 |