Benzyl 2,3,4-tri-O-benzyl-α-D-mannopyranoside ≥98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
BICL4253-250MG BICL4253-500MG BICL4253-100MG
APOSBICL4253-250MGEA 3470 DKK
APOSBICL4253-250MG APOSBICL4253-500MG APOSBICL4253-100MG
Benzyl 2,3,4-tri-O-benzyl-α-D-mannopyranoside ≥98%
Benzyl 2,3,4-tri-O-benzyl-α-D-mannopyranoside
Formel: C₃₃H₃₄O₅
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD03425507
CAS-nummer: 57783-76-3