2,3,4-Tri-O-acetyl-β-D-xylopyranosyl azide ≥98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
BICL4250-1G BICL4250-2G BICL4250-5G
APOSBICL4250-1GEA 2950 DKK
APOSBICL4250-1G APOSBICL4250-2G APOSBICL4250-5G
2,3,4-Tri-O-acetyl-β-D-xylopyranosyl azide ≥98%
2,3,4-Tri-O-acetyl-β-D-xylopyranosyl azide
Formel: C₁₁H₁₅N₃O₇
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00216970
CAS-nummer: 53784-33-1