Benzyl β-D-arabinopyranoside ≥98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: NSC 2561
BICL4248-1G BICL4248-2G BICL4248-5G
APOSBICL4248-1GEA 2640 DKK
APOSBICL4248-1G APOSBICL4248-2G APOSBICL4248-5G
Benzyl β-D-arabinopyranoside ≥98%
Benzyl β-D-arabinopyranoside
Formel: C₁₂H₁₆O₅
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00225631
CAS-nummer: 5329-50-0