1,5-Anhydro-D-mannitol ≥98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
BICL4244-100MG BICL4244-250MG BICL4244-500MG
APOSBICL4244-100MGEA 2730 DKK
APOSBICL4244-100MG APOSBICL4244-250MG APOSBICL4244-500MG
1,5-Anhydro-D-mannitol ≥98%
1,5-Anhydro-D-mannitol
Formel: C₆H₁₂O₅
Opbevaringstemperatur: Fryser
MDL Number: MFCD00067387
CAS-nummer: 492-93-3