Methyl 2,3,4-tri-O-acetyl-6-azido-6-deoxy-α-D-glucopyranoside ≥98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
BICL4233-1G BICL4233-500MG BICL4233-2G
APOSBICL4233-1GEA 6400 DKK
APOSBICL4233-1G APOSBICL4233-500MG APOSBICL4233-2G
Methyl 2,3,4-tri-O-acetyl-6-azido-6-deoxy-α-D-glucopyranoside ≥98%
Methyl 2,3,4-tri-O-acetyl-6-azido-6-deoxy-α-D-glucopyranoside
Formel: C₁₃H₁₉N₃O₈
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD08703846
CAS-nummer: 21893-05-0