Tolcapone 3-O-β-D-glucuronide ≥95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
BICL4230-1MG
BICL4230-2MG
BICL4230-5MG
APOSBICL4230-1MGEA
2840
DKK
APOSBICL4230-1MG
APOSBICL4230-2MG
APOSBICL4230-5MG
Tolcapone 3-O-β-D-glucuronide ≥95%
Tolcapone 3-O-β-D-glucuronide
Formel:
C₂₀H₁₉NO₁₁ Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD09952292 CAS-nummer: 204853-33-8 |