2-Azidoethyl 2,3,4,6-tetra-O-acetyl-α-D-mannopyranoside ≥98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
BICL4225-1G BICL4225-2G BICL4225-500MG
APOSBICL4225-1GEA 5250 DKK
APOSBICL4225-1G APOSBICL4225-2G APOSBICL4225-500MG
2-Azidoethyl 2,3,4,6-tetra-O-acetyl-α-D-mannopyranoside ≥98%
2-Azidoethyl 2,3,4,6-tetra-O-acetyl-α-D-mannopyranoside
Formel: C₁₆H₂₃N₃O₁₀
Smeltepunkt: 80…82 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD19981031
CAS-nummer: 140428-83-7