2,3,5-Tri-O-benzyl-D-ribofuranose ≥98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
BICL4220-5G BICL4220-1G BICL4220-2G
APOSBICL4220-5GEA 5770 DKK
APOSBICL4220-5G APOSBICL4220-1G APOSBICL4220-2G
2,3,5-Tri-O-benzyl-D-ribofuranose ≥98%
2,3,5-Tri-O-benzyl-D-ribofuranose
Formel: C₂₆H₂₈O₅
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD03425640
CAS-nummer: 16838-89-4