Methyl 3-O-benzyl-4,6-O-benzylidene-2-benzyloxycarbonylamino-2-deoxy-α-D-glucopyranoside ≥99%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: Methyl 3-O-benzyl-4,6-O-benzylidene-N-Cbz-α-D-glucosaminide
BICL4157-1G BICL4157-250MG BICL4157-500MG
APOSBICL4157-1GEA 11590 DKK
APOSBICL4157-1G APOSBICL4157-250MG APOSBICL4157-500MG
Methyl 3-O-benzyl-4,6-O-benzylidene-2-benzyloxycarbonylamino-2-deoxy-α-D-glucopyranoside ≥99%
Methyl 3-O-benzyl-4,6-O-benzylidene-2-benzyloxycarbonylamino-2-deoxy-α-D-glucopyranoside
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
CAS-nummer: 87907-34-4