4-Methylphenyl 2,3,4-tri-O-benzyl-1-thio-β-D-glucopyranoside ≥98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
BICL4147-500MG BICL4147-1G BICL4147-250MG
APOSBICL4147-500MGEA 4930 DKK
APOSBICL4147-500MG APOSBICL4147-1G APOSBICL4147-250MG
4-Methylphenyl 2,3,4-tri-O-benzyl-1-thio-β-D-glucopyranoside ≥98%
4-Methylphenyl 2,3,4-tri-O-benzyl-1-thio-β-D-glucopyranoside