4-Methylphenyl 1-thio-β-D-glucopyranoside ≥99%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
BICL4145-1G BICL4145-5G BICL4145-2G
APOSBICL4145-1GEA 1660 DKK
APOSBICL4145-1G APOSBICL4145-5G APOSBICL4145-2G
4-Methylphenyl 1-thio-β-D-glucopyranoside ≥99%
4-Methylphenyl 1-thio-β-D-glucopyranoside
Formel: C₁₃H₁₈O₅S
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD11045365
CAS-nummer: 1152-39-2