Methyl 1,2,3,4-tetra-O-pivaloyl-β-D-glucopyranosyluronate ≥98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
BICL4142-1G BICL4142-250MG BICL4142-500MG
APOSBICL4142-1GEA 9500 DKK
APOSBICL4142-1G APOSBICL4142-250MG APOSBICL4142-500MG
Methyl 1,2,3,4-tetra-O-pivaloyl-β-D-glucopyranosyluronate ≥98%
Methyl 1,2,3,4-tetra-O-pivaloyl-β-D-glucopyranosyluronate
Formel: C₂₇H₄₄O₁₁
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD15145134
CAS-nummer: 86448-91-1