Diclofenac-acyl-β-D-glucuronide 95+%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
BICL4062-1MG BICL4062-2MG
APOSBICL4062-1MGEA 3680 DKK
APOSBICL4062-1MG APOSBICL4062-2MG
Diclofenac-acyl-β-D-glucuronide 95+%
Diclofenac-acyl-β-D-glucuronide
Smeltepunkt: 101…103 °C (dec.)
Opbevaringstemperatur: Fryser
CAS-nummer: 64118-81-6
UN nummer: 2811
ADR: 6.1 III