Clavulanate:Cellulose
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: Clavulanic acid potassium salt:Cellulose (1:1)
BIC581-10G BIC581-1G BIC581-5G
APOSBIC581-10GEA 1910 DKK
APOSBIC581-10G APOSBIC581-1G APOSBIC581-5G
Clavulanate:Cellulose
Clavulanate:Cellulose
Formel: C₈H₈NO₅·K
Molekylvægt: 237.251 g/mol
Opbevaringstemperatur: Køleskab
CAS-nummer: 61177-45-5
EINECS: 262-640-9
UN nummer: 1325
ADR: 4.1 III