Creatine phosphate disodium salt
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
BIC1452-25G BIC1452-5G
APOSBIC1452-25GEA 3930 DKK
APOSBIC1452-25G APOSBIC1452-5G
Creatine phosphate disodium salt
Creatine phosphate disodium salt
Formel: C₄H₈N₃O₅P·2Na
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00014351
CAS-nummer: 6190-45-0