Carbenicillin disodium salt
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
BIC0109-25G BIC0109-5G BIC0109-100G
APOSBIC0109-25GEA 1210 DKK
APOSBIC0109-25G APOSBIC0109-5G APOSBIC0109-100G
Carbenicillin disodium salt
Carbenicillin disodium salt
Carbenicillin is an inhibitor of bacterial cell wall synthesisCell culture tested
Formel: C₁₇H₁₆N₂O₆S·2Na
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00077683
CAS-nummer: 4800-94-6
EINECS: 225-360-8