N-Tosyl-L-alanine 3-indoxyl ester
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
BIB6276-1G BIB6276-5G
APOSBIB6276-1GEA 1810 DKK
APOSBIB6276-1G APOSBIB6276-5G
N-Tosyl-L-alanine 3-indoxyl ester
N-Tosyl-L-alanine 3-indoxyl ester
Formel: C₁₈H₁₈N₂O₄S
Smeltepunkt: 77 °C
Opbevaringstemperatur: Fryser
MDL Number: MFCD03701236
CAS-nummer: 75062-54-3
EINECS: 278-064-6