5-Nitro-DL-tryptophan
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
BIB6251-1G BIB6251-250MG BIB6251-500MG
APOSBIB6251-1GEA 2180 DKK
APOSBIB6251-1G APOSBIB6251-250MG APOSBIB6251-500MG
5-Nitro-DL-tryptophan
5-Nitro-DL-tryptophan
Formel: C₁₁H₁₁N₃O₄
Smeltepunkt: 270…272 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD02683872
CAS-nummer: 6525-46-8