1-O-Methyl-β-D-glucuronic acid sodium salt
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: Methyl β-D-glucuronate Sodium salt
BIB6106-1G BIB6106-500MG BIB6106-5G
APOSBIB6106-1GEA 1590 DKK
APOSBIB6106-1G APOSBIB6106-500MG APOSBIB6106-5G
1-O-Methyl-β-D-glucuronic acid sodium salt
1-O-Methyl-β-D-glucuronic acid sodium salt
Formel: C₇H₁₁O₇·Na
Smeltepunkt: 270…273 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00083405
CAS-nummer: 134253-42-2