6-Methoxyindole-3-acetic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
BIB6101-1G BIB6101-500MG BIB6101-2.5G
APOSBIB6101-1GEA 556 DKK
APOSBIB6101-1G APOSBIB6101-500MG APOSBIB6101-2.5G
6-Methoxyindole-3-acetic acid
6-Methoxyindole-3-acetic acid
Formel: C₁₁H₁₁NO₃
Smeltepunkt: 163…165 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD01548400
CAS-nummer: 103986-22-7