3-Indolyl butyrate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
BIB6080-5G BIB6080-10G BIB6080-25G
APOSBIB6080-5GEA 3170 DKK
APOSBIB6080-5G APOSBIB6080-10G APOSBIB6080-25G
3-Indolyl butyrate
Formel: C₁₂H₁₃NO₂
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00022718
CAS-nummer: 4346-15-0