5-Benzyloxyindole-3-acetic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
BIB6002-10G BIB6002-5G BIB6002-1G
APOSBIB6002-10GEA 7960 DKK
APOSBIB6002-10G APOSBIB6002-5G APOSBIB6002-1G
5-Benzyloxyindole-3-acetic acid
5-Benzyloxyindole-3-acetic acid
Formel: C₁₇H₁₅NO₃
Smeltepunkt: 148…152 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00022750
CAS-nummer: 4382-53-0