6-Fluoro-3-indolyl β-D-galactopyranoside
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
BIB1420-25MG BIB1420-50MG BIB1420-100MG
APOSBIB1420-25MGEA 2840 DKK
APOSBIB1420-25MG APOSBIB1420-50MG APOSBIB1420-100MG
6-Fluoro-3-indolyl β-D-galactopyranoside
6-Fluoro-3-indolyl β-D-galactopyranoside
Formel: C₁₄H₁₆FNO₆
Opbevaringstemperatur: Fryser
MDL Number: MFCD00798396
CAS-nummer: 207727-11-5