5-Bromo-6-chloro-3-indolyl phosphate disodium salt
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: Magenta-phos
BIB1419-1G BIB1419-250MG BIB1419-5G
APOSBIB1419-1GEA 1640 DKK
APOSBIB1419-1G APOSBIB1419-250MG APOSBIB1419-5G
5-Bromo-6-chloro-3-indolyl phosphate disodium salt
5-Bromo-6-chloro-3-indolyl phosphate disodium salt
Formel: C₈H₄BrClNO₄P·2Na
Molekylvægt: 370.432 g/mol
Opbevaringstemperatur: Fryser
MDL Number: MFCD01311741
CAS-nummer: 404366-59-2