6-Chloro-3-indolyl α-D-mannopyranoside
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: Salmon-α-mannoside
BIB1414-100MG BIB1414-250MG BIB1414-25MG
APOSBIB1414-100MGEA 2010 DKK
APOSBIB1414-100MG APOSBIB1414-250MG APOSBIB1414-25MG
6-Chloro-3-indolyl α-D-mannopyranoside
6-Chloro-3-indolyl α-D-mannopyranoside
Formel: C₁₄H₁₆ClNO₆
Opbevaringstemperatur: Fryser
MDL Number: MFCD02683909
CAS-nummer: 425427-88-9